Imprimer
Tétrafluoroborate de trityle
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC9789-25G PC9789-5G
APOSPC9789-25GEA 190 EUR
APOSPC9789-25G APOSPC9789-5G
Tétrafluoroborate de trityle
Tétrafluoroborate de trityle
Formule: C₁₉H₁₅BF₄
Point de fusion: 205…215 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013120
Numéro CAS: 341-02-6
EINECS: 206-433-3
ONU: 3261
ADR: 8,II