Imprimer
2-Allyloxy-1,1,2,2-tetrafluoroethanesulphonyl fluoride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC9756-1G PC9756-5G
APOSPC9756-1GEA 115 EUR
APOSPC9756-1G APOSPC9756-5G
2-Allyloxy-1,1,2,2-tetrafluoroethanesulphonyl fluoride 97%
2-Allyloxy-1,1,2,2-tetrafluoroethanesulphonyl fluoride
Formule: C₅H₅F₅O₃S
MW: 240.15 g/mol
Point d'ébullition: 112…114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095419
Numéro CAS: 73606-13-0