Imprimer
4-(4-Fluorophénoxy)aniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC9750-1G PC9750-25G PC9750-5G
APOSPC9750-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9750-1G APOSPC9750-25G APOSPC9750-5G
4-(4-Fluorophénoxy)aniline
4-(4-Fluorophénoxy)aniline
Formule: C₁₂H₁₀FNO
Point de fusion: 60…64 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01312350
Numéro CAS: 36160-82-4