Imprimer
4-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC9723-1G PC9723-25G PC9723-5G
APOSPC9723-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9723-1G APOSPC9723-25G APOSPC9723-5G
4-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzoic acid
4-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzoic acid
Formule: C₇H₃BrClFO₂
Point de fusion: 150…155 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236589
Numéro CAS: 177480-81-8