Imprimer
4-Amino-2,6-difluoropyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,6-Difluoropyridin-4-amine
PC9706-1G PC9706-5G PC9706-250MG
APOSPC9706-1GEA 82.8 EUR
APOSPC9706-1G APOSPC9706-5G APOSPC9706-250MG
4-Amino-2,6-difluoropyridine 97%
4-Amino-2,6-difluoropyridine
Formule: C₅H₄F₂N₂
Point de fusion: 124…128 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08436089
Numéro CAS: 63489-58-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III