Imprimer
6-Fluoroindole-3-carboxaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC9685-25G PC9685-5G PC9685-100G
APOSPC9685-25GEA 184 EUR
APOSPC9685-25G APOSPC9685-5G APOSPC9685-100G
6-Fluoroindole-3-carboxaldehyde
6-Fluoroindole-3-carboxaldehyde
Formule: C₉H₆FNO
Point de fusion: 173…176 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00069703
Numéro CAS: 2795-41-7