Imprimer
4-(Bromomethyl)-1-fluoro-2-nitrobenzene
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC9667-1G PC9667-5G PC9667-25G
APOSPC9667-1GEA 52.2 EUR
APOSPC9667-1G APOSPC9667-5G APOSPC9667-25G
4-(Bromomethyl)-1-fluoro-2-nitrobenzene
4-(Bromomethyl)-1-fluoro-2-nitrobenzene
Formule: C₇H₅BrFNO₂
Point de fusion: 55…57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03412241
Numéro CAS: 15017-52-4
ONU: 3261
ADR: 8,III