Imprimer
3-Fluoro-4-(trifluorométhyl)benzamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC9652-1G PC9652-5G
APOSPC9652-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9652-1G APOSPC9652-5G
3-Fluoro-4-(trifluorométhyl)benzamide 98%
3-Fluoro-4-(trifluorométhyl)benzamide
Formule: C₈H₅F₄NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 247170-27-0