Imprimer
Acide (2,5-difluorophényl)métaborique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2,5-Difluorophenyl)boronic acid, 2,5-Difluorobenzeneboronic acid, (2,5-Difluorophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(2,5-difluorophenyl)borane
PC9634-1G PC9634-25G PC9634-5G
APOSPC9634-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9634-1G APOSPC9634-25G APOSPC9634-5G
Acide (2,5-difluorophényl)métaborique 98%
Acide (2,5-difluorophényl)métaborique
Formule: C₆H₅BF₂O₂
Point de fusion: 105…110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01863171
Numéro CAS: 193353-34-3