Imprimer
Chlorure de 2-bromo-4,6-difluorobenzènesulfonyle 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC9618-25G PC9618-5G PC9618-1G
APOSPC9618-25GEA 389 EUR
APOSPC9618-25G APOSPC9618-5G APOSPC9618-1G
Chlorure de 2-bromo-4,6-difluorobenzènesulfonyle 95%
Chlorure de 2-bromo-4,6-difluorobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₂BrClF₂O₂S
Point d'ébullition: 265…267 °C
Densité: 1,93 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094561
Numéro CAS: 351003-42-4
ONU: 3265
ADR: 8,II