Imprimer
Chlorure de 4-chloro-2-fluorobenzènesulfonyle 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Chloro-2-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC9617-5G PC9617-1G
APOSPC9617-5GEA 80 EUR
APOSPC9617-5G APOSPC9617-1G
Chlorure de 4-chloro-2-fluorobenzènesulfonyle 96%
Chlorure de 4-chloro-2-fluorobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₃Cl₂FO₂S
MW: 229.06 g/mol
Point de fusion: 34…38 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094560
Numéro CAS: 141337-26-0
ONU: 3261
ADR: 8 II