Imprimer
Chlorure de 3,4,5-trifluorobenzènesulfonyle 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3,4,5-Trifluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC9616-100G PC9616-25G PC9616-5G
APOSPC9616-100GEA 313 EUR
APOSPC9616-100G APOSPC9616-25G APOSPC9616-5G
Chlorure de 3,4,5-trifluorobenzènesulfonyle 95%
Chlorure de 3,4,5-trifluorobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₂ClF₃O₂S
MW: 230.59 g/mol
Point d'ébullition: 76…77 °C
Densité: 1.658 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 23.3 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094559
Numéro CAS: 351003-43-5
ONU: 2924
ADR: 3+8 III