Imprimer
Acide (3-chloro-2-fluorophényl)métaborique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (3-Chloro-2-fluorophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3-chloro-2-fluorophenyl)borane, 3-Chloro-2-fluorophenylboronic Acid, 3-Chloro-2-fluorobenzeneboronic acid
PC9594-1G PC9594-5G PC9594-25G
APOSPC9594-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9594-1G APOSPC9594-5G APOSPC9594-25G
Acide (3-chloro-2-fluorophényl)métaborique
Acide (3-chloro-2-fluorophényl)métaborique
Formule: C₆H₅BClFO₂
Point de fusion: 223 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05664224
Numéro CAS: 352535-82-1