Imprimer
3-Bromo-4-methylbenzotrifluoride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Bromo-1-methyl-4-(trifluoromethyl)benzene
PC9584-1G PC9584-5G PC9584-25G
APOSPC9584-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9584-1G APOSPC9584-5G APOSPC9584-25G
3-Bromo-4-methylbenzotrifluoride
3-Bromo-4-methylbenzotrifluoride
Formule: C₈H₆BrF₃
Point d'ébullition: 88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631584
Numéro CAS: 66417-30-9