Imprimer
4-Bromo-3-fluorobenzonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC9579-100G PC9579-25G PC9579-5G
APOSPC9579-100GEA 241 EUR
APOSPC9579-100G APOSPC9579-25G APOSPC9579-5G
4-Bromo-3-fluorobenzonitrile 95%
4-Bromo-3-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₃BrFN
Point de fusion: 92…93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07782069
Numéro CAS: 133059-44-6
ONU: 3439
ADR: 6.1,III