Imprimer
2-Chloro-3-fluoroaniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC9575-25G PC9575-5G PC9575-100G
APOSPC9575-25GEA 74.1 EUR
APOSPC9575-25G APOSPC9575-5G APOSPC9575-100G
2-Chloro-3-fluoroaniline 98%
2-Chloro-3-fluoroaniline
Formule: C₆H₅ClFN
Point d'ébullition: 212…215 °C
Point d'éclair: 81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03407961
Numéro CAS: 21397-08-0