Imprimer
3-Isocyanato-1-(trifluoroacetyl)piperidine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC9567-1G PC9567-5G PC9567-10G
APOSPC9567-1GEA 348 EUR
APOSPC9567-1G APOSPC9567-5G APOSPC9567-10G
3-Isocyanato-1-(trifluoroacetyl)piperidine 95+%
3-Isocyanato-1-(trifluoroacetyl)piperidine
  • May form small amount of sediment.
Formule: C₈H₉F₃N₂O₂
Point d'ébullition: 129…132 °C/5.25mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03424489
Numéro CAS: 808764-41-2
ONU: 2206
ADR: 6.1,III