Imprimer
4-Bromo-2-fluoro-6-nitroanisole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC9550-1G PC9550-25G PC9550-5G
APOSPC9550-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9550-1G APOSPC9550-25G APOSPC9550-5G
4-Bromo-2-fluoro-6-nitroanisole
4-Bromo-2-fluoro-6-nitroanisole
Formule: C₇H₅BrFNO₃
MW: 250.02 g/mol
Point de fusion: 53…56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013374
Numéro CAS: 74266-66-3