2,6-Dichloro-5-fluoronicotinonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
2,6-Dichloro-3-cyano-5-fluoropyridine, 2,6-Dichloro-5-fluoro-3-pyridinecarbonitrile
PC9532-25G
PC9532-100G
PC9532-5G
APOSPC9532-25GEA
21.9
EUR
APOSPC9532-25G
APOSPC9532-100G
APOSPC9532-5G
2,6-Dichloro-5-fluoronicotinonitrile 97%
2,6-Dichloro-5-fluoronicotinonitrile
Formule:
C₆HCl₂FN₂ MW: 190.99 g/mol Point de fusion: 85…93 °C Point d'éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01863289 Numéro CAS: 82671-02-1 ONU: 3439 ADR: 6.1 III |