Imprimer
3-Chloro-4-fluorotoluène 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC9527-100G PC9527-5G
APOSPC9527-100GEA 161 EUR
APOSPC9527-100G APOSPC9527-5G
3-Chloro-4-fluorotoluène 97%
3-Chloro-4-fluorotoluène
Formule: C₇H₆ClF
Point d'ébullition: 167…169 °C
Densité: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00079730
Numéro CAS: 1513-25-3
ONU: 1993
ADR: 3,III