Imprimer
6-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC9501-1G PC9501-500MG PC9501-5G
APOSPC9501-1GEA 533 EUR
APOSPC9501-1G APOSPC9501-500MG APOSPC9501-5G
6-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde 97%
6-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
Formule: C₁₃H₇F₃N₂OS₂
Point de fusion: 86…89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00102587
Numéro CAS: 175277-56-2