7-{1-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]ethyl}[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-amine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC9493-1G
PC9493-500MG
APOSPC9493-1GEA
533
EUR
APOSPC9493-1G
APOSPC9493-500MG
7-{1-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]ethyl}[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-amine 97%
7-{1-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]ethyl}[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-amine
Formule:
C₁₄H₁₂F₃N₅O Point de fusion: 182…184 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00243589 Numéro CAS: 306979-68-0 |