Imprimer
2-{[3-(Trifluoromethyl)benzoyl]amino}acetic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(3-(Trifluoromethyl)benzamido)acetic acid
PC9489-1G PC9489-250MG
APOSPC9489-1GEA 87 EUR
APOSPC9489-1G APOSPC9489-250MG
2-{[3-(Trifluoromethyl)benzoyl]amino}acetic acid 97%
2-{[3-(Trifluoromethyl)benzoyl]amino}acetic acid
Formule: C₁₀H₈F₃NO₃
MW: 247.18 g/mol
Point de fusion: 134…138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00029782
Numéro CAS: 17794-48-8