Imprimer
2-Phenyl-2-({[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}amino)acetic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}-DL-phenylglycine
PC9482-1G PC9482-500MG PC9482-5G
APOSPC9482-1GEA 275 EUR
APOSPC9482-1G APOSPC9482-500MG APOSPC9482-5G
2-Phenyl-2-({[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}amino)acetic acid 97%
2-Phenyl-2-({[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}amino)acetic acid
Formule: C₁₅H₁₂F₃NO₄S
Point de fusion: 169…171 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00172802
Numéro CAS: 250714-41-1