1-(4-Phenyl-1,3-thiazol-2-yl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC9481-1G
PC9481-500MG
APOSPC9481-1GEA
597
EUR
APOSPC9481-1G
APOSPC9481-500MG
1-(4-Phenyl-1,3-thiazol-2-yl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
1-(4-Phenyl-1,3-thiazol-2-yl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formule:
C₁₄H₈F₃N₃O₂S Point de fusion: 174…176 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00665286 Numéro CAS: 159885-80-0 |