Imprimer
6-Fluoro-DL-tryptophane
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC9477-1G PC9477-250MG
APOSPC9477-1GEA 255 EUR
APOSPC9477-1G APOSPC9477-250MG
6-Fluoro-DL-tryptophane
6-Fluoro-DL-tryptophane
Formule: C₁₁H₁₁FN₂O₂
Point de fusion: 280…285 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00005653
Numéro CAS: 7730-20-3
EINECS: 231-788-6