Imprimer
2-({2-Oxo-2-[4-(trifluoromethyl)anilino]ethyl}sulphanyl)acetic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Thiodiacetic acid mono-4-(trifluoromethyl)anilide
PC9470-1G PC9470-500MG PC9470-5G
APOSPC9470-1GEA 156 EUR
APOSPC9470-1G APOSPC9470-500MG APOSPC9470-5G
2-({2-Oxo-2-[4-(trifluoromethyl)anilino]ethyl}sulphanyl)acetic acid
2-({2-Oxo-2-[4-(trifluoromethyl)anilino]ethyl}sulphanyl)acetic acid
Formule: C₁₁H₁₀F₃NO₃S
MW: 293.27 g/mol
Point de fusion: 121…123 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00202307
Numéro CAS: 338421-16-2