Imprimer
2-({2-Oxo-2-[3-(trifluoromethyl)anilino]ethyl}sulphanyl)acetic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Thiodiacetic acid mono-3-(trifluoromethyl)anilide
PC9469-1G PC9469-500MG PC9469-5G
APOSPC9469-1GEA 155 EUR
APOSPC9469-1G APOSPC9469-500MG APOSPC9469-5G
2-({2-Oxo-2-[3-(trifluoromethyl)anilino]ethyl}sulphanyl)acetic acid
2-({2-Oxo-2-[3-(trifluoromethyl)anilino]ethyl}sulphanyl)acetic acid
Formule: C₁₁H₁₀F₃NO₃S
MW: 293.27 g/mol
Point de fusion: 102…104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00202305
Numéro CAS: 338421-05-9