Imprimer
3-Nitro-4-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]benzenecarbaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Nitro-4-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]benzaldehyde
PC9467-1G PC9467-500MG PC9467-5G
APOSPC9467-1GEA 275 EUR
APOSPC9467-1G APOSPC9467-500MG APOSPC9467-5G
3-Nitro-4-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]benzenecarbaldehyde 97%
3-Nitro-4-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]benzenecarbaldehyde
Formule: C₁₄H₈F₃NO₄
Point de fusion: 107…108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00138749
Numéro CAS: 320416-66-8