Imprimer
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-5-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC9466-1G PC9466-500MG
APOSPC9466-1GEA 666 EUR
APOSPC9466-1G APOSPC9466-500MG
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-5-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-5-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formule: C₁₃H₈F₆N₂OS
Point de fusion: 70…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01936008
Numéro CAS: 400751-40-8