Imprimer
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC9459-1G PC9459-250MG
APOSPC9459-1GEA 0 EUR
APOSPC9459-1G APOSPC9459-250MG
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carboxylic acid
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carboxylic acid
Formule: C₈H₅F₃N₂O₂S
Point de fusion: 255…258 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01814674
Numéro CAS: 338982-15-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III