Imprimer
Acide (4-chloro-2-fluorophényl)acétique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chloro-2-fluorophenylacetic acid
PC9447-10G PC9447-100G PC9447-25G
APOSPC9447-10GEA 46.4 EUR
APOSPC9447-10G APOSPC9447-100G APOSPC9447-25G
Acide (4-chloro-2-fluorophényl)acétique 97%
Acide (4-chloro-2-fluorophényl)acétique
Formule: (C₆H₃ClF)CH₂COOH
MW: 188.59 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095402
Numéro CAS: 194240-75-0