Imprimer
[1-Methyl-5-(phenylsulphanyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC9436-1G PC9436-500MG PC9436-5G
APOSPC9436-1GEA 533 EUR
APOSPC9436-1G APOSPC9436-500MG APOSPC9436-5G
[1-Methyl-5-(phenylsulphanyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol 97%
[1-Methyl-5-(phenylsulphanyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol
Formule: C₁₂H₁₁F₃N₂OS
Point de fusion: 45…46 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00172634
Numéro CAS: 318239-51-9