Imprimer
Acide (4-chloro-3-fluorophényl)acétique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(4-Chloro-3-fluorophenyl)acetic acid
PC9429-1G PC9429-5G PC9429-10G
APOSPC9429-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9429-1G APOSPC9429-5G APOSPC9429-10G
Acide (4-chloro-3-fluorophényl)acétique
Acide (4-chloro-3-fluorophényl)acétique
Formule: (C₆H₃ClF)CH₂COOH
MW: 188.59 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115861
Numéro CAS: 883500-51-4