Imprimer
Methyl-1-(4-fluorobenzoyl)-4-hydroxy-2-pyrrolidinecarboxylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC9408-1G PC9408-250MG PC9408-500MG
APOSPC9408-1GEA 538 EUR
APOSPC9408-1G APOSPC9408-250MG APOSPC9408-500MG
Methyl-1-(4-fluorobenzoyl)-4-hydroxy-2-pyrrolidinecarboxylate 97%
Methyl-1-(4-fluorobenzoyl)-4-hydroxy-2-pyrrolidinecarboxylate
Formule: C₁₃H₁₄FNO₄
Point de fusion: 150…152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00202776
Numéro CAS: 318247-24-4