Imprimer
3-(Chloromethyl)-5-(3-(trifluoromethyl)phenyl)-1,2,4-oxadiazole 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC9405-1G PC9405-5G
APOSPC9405-1GEA 174 EUR
APOSPC9405-1G APOSPC9405-5G
3-(Chloromethyl)-5-(3-(trifluoromethyl)phenyl)-1,2,4-oxadiazole 95+%
3-(Chloromethyl)-5-(3-(trifluoromethyl)phenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formule: C₁₀H₆ClF₃N₂O
Point de fusion: 34…35 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084969
Numéro CAS: 175205-63-7
ONU: 3261
ADR: 8 III