Methyl-5-cyano-1,6-dihydro-1-(4-fluorophenyl)-4-methyl-6-pyridazinone-3-carboxylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC9404-1G
PC9404-500MG
APOSPC9404-1GEA
799
EUR
APOSPC9404-1G
APOSPC9404-500MG
Methyl-5-cyano-1,6-dihydro-1-(4-fluorophenyl)-4-methyl-6-pyridazinone-3-carboxylate 97%
Methyl-5-cyano-1,6-dihydro-1-(4-fluorophenyl)-4-methyl-6-pyridazinone-3-carboxylate
Formule:
C₁₄H₁₀FN₃O₃ Point de fusion: 163…165 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01315976 Numéro CAS: 339018-13-2 |