Imprimer
Methyl-4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}butanoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC9400-1G PC9400-250MG
APOSPC9400-1GEA 325 EUR
APOSPC9400-1G APOSPC9400-250MG
Methyl-4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}butanoate
Methyl-4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}butanoate
Formule: C₁₁H₁₂ClF₃N₂O₂
MW: 296.68 g/mol
Point de fusion: 46…48 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00172609
Numéro CAS: 332361-10-1