Imprimer
Methyl-4-chloro-6-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 4-chloro-1,6-dihydro-6-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyridazine-3-carboxylate
PC9398-1G PC9398-500MG
APOSPC9398-1GEA 655 EUR
APOSPC9398-1G APOSPC9398-500MG
Methyl-4-chloro-6-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylate
Methyl-4-chloro-6-oxo-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylate
Formule: C₁₃H₈ClF₃N₂O₃
Point de fusion: 98…100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00141148
Numéro CAS: 129109-18-8