Imprimer
Methyl-3-(2-chloro-6-fluorophenyl)-5-[2-(dimethylamino)vinyl]-4-isoxazolecarboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC9395-1G PC9395-250MG
APOSPC9395-1GEA 186 EUR
APOSPC9395-1G APOSPC9395-250MG
Methyl-3-(2-chloro-6-fluorophenyl)-5-[2-(dimethylamino)vinyl]-4-isoxazolecarboxylate
Methyl-3-(2-chloro-6-fluorophenyl)-5-[2-(dimethylamino)vinyl]-4-isoxazolecarboxylate
Formule: C₁₅H₁₄ClFN₂O₃
Point de fusion: 139…141 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00127467
Numéro CAS: 338417-50-8