Imprimer
5-Fluoro-1H-benzimidazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC9393-1G PC9393-5G
APOSPC9393-1GEA 0 EUR
APOSPC9393-1G APOSPC9393-5G
5-Fluoro-1H-benzimidazole 98%
5-Fluoro-1H-benzimidazole
Formule: C₇H₅FN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00792438
Numéro CAS: 1977-72-6