Imprimer
2-Hydrazino-2-oxo-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
Fournisseur: Apollo Scientific
PC9383-1G PC9383-500MG PC9383-5G
APOSPC9383-1GEA 275 EUR
APOSPC9383-1G APOSPC9383-500MG APOSPC9383-5G
2-Hydrazino-2-oxo-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
2-Hydrazino-2-oxo-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
Formule: C₉H₈F₃N₃O₂
Point de fusion: 199…201 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00122710
Numéro CAS: 324016-20-8