Imprimer
4-(4-Fluorophenyl)-2-oxo-2,5-dihydro-3-furancarbonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC9360-1G PC9360-5G
APOSPC9360-1GEA 227 EUR
APOSPC9360-1G APOSPC9360-5G
4-(4-Fluorophenyl)-2-oxo-2,5-dihydro-3-furancarbonitrile 97%
4-(4-Fluorophenyl)-2-oxo-2,5-dihydro-3-furancarbonitrile
Formule: C₁₁H₆FNO₂
Point de fusion: 210…212 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00139244
Numéro CAS: 50691-04-8