Imprimer
3-(4-Fluoro-2-nitrophenoxy)-2-thiophenecarboxylic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC9346-10G PC9346-1G PC9346-5G
APOSPC9346-10GEA 800 EUR
APOSPC9346-10G APOSPC9346-1G APOSPC9346-5G
3-(4-Fluoro-2-nitrophenoxy)-2-thiophenecarboxylic acid 97%
3-(4-Fluoro-2-nitrophenoxy)-2-thiophenecarboxylic acid
Formule: C₁₁H₆FNO₅S
MW: 283.24 g/mol
Point de fusion: 159…161 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00214992
Numéro CAS: 303152-17-2