Imprimer
2-(3,4-Difluorophényl)indole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC9342-10G PC9342-1G PC9342-5G
APOSPC9342-10GEA 725 EUR
APOSPC9342-10G APOSPC9342-1G APOSPC9342-5G
2-(3,4-Difluorophényl)indole 97%
2-(3,4-Difluorophényl)indole
Formule: C₁₄H₉F₂N
Point de fusion: 170…173 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 68290-36-8