Imprimer
{2-[(4-Fluorobenzyl)sulphanyl]-1-methyl-1H-imidazol-5-yl}methanol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(4-Fluorobenzythio)-5-(hydroxymethyl)-1-methyl-1H-imidazole
PC9337-1G PC9337-250MG
APOSPC9337-1GEA 441 EUR
APOSPC9337-1G APOSPC9337-250MG
{2-[(4-Fluorobenzyl)sulphanyl]-1-methyl-1H-imidazol-5-yl}methanol 97%
{2-[(4-Fluorobenzyl)sulphanyl]-1-methyl-1H-imidazol-5-yl}methanol
Formule: C₁₂H₁₃FN₂OS
Point de fusion: 124…126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00215148
Numéro CAS: 338422-40-5