Imprimer
(2,6-Difluorophenyl)acetyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC9335-1G PC9335-5G PC9335-25G
APOSPC9335-1GEA 91.5 EUR
APOSPC9335-1G APOSPC9335-5G APOSPC9335-25G
(2,6-Difluorophenyl)acetyl chloride
(2,6-Difluorophenyl)acetyl chloride
Formule: C₈H₅ClF₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03424718
Numéro CAS: 116622-90-3
ONU: 1760
ADR: 8,III