Imprimer
4-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-3-methoxybenzenecarbaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC9333-10G PC9333-1G PC9333-5G
APOSPC9333-10GEA 757 EUR
APOSPC9333-10G APOSPC9333-1G APOSPC9333-5G
4-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-3-methoxybenzenecarbaldehyde 97%
4-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-3-methoxybenzenecarbaldehyde
Formule: C₁₅H₁₃FO₃
Point de fusion: 80…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00202628
Numéro CAS: 321432-05-7