Imprimer
2,3,5-Trifluorobenzaldéhyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC9324-25G PC9324-5G PC9324-10G
APOSPC9324-25GEA 201 EUR
APOSPC9324-25G APOSPC9324-5G APOSPC9324-10G
2,3,5-Trifluorobenzaldéhyde 98%
2,3,5-Trifluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₃F₃O
MW: 160.1 g/mol
Point d'ébullition: 165 °C
Densité: 1.407 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00083538
Numéro CAS: 126202-23-1
ONU: 1989
ADR: 3 III