Imprimer
2-Fluoro-6-méthylbenzaldéhyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC9285-1G PC9285-25G PC9285-5G
APOSPC9285-1GEA 46.4 EUR
APOSPC9285-1G APOSPC9285-25G APOSPC9285-5G
2-Fluoro-6-méthylbenzaldéhyde 98%
2-Fluoro-6-méthylbenzaldéhyde
Formule: C₈H₇FO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09258962
Numéro CAS: 117752-04-2